4-Etilciclohexanona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L09363.14
L09363.22
L09363.14EA
76.8
EUR
L09363.14
L09363.22
4-Etilciclohexanona ≥99%
4-Etilciclohexanona
Purity: 99%
CAS No.: 5441-51-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4515
Odour: Characteristic
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 1924964
MDL No.: MFCD00001644
Formula:
C₈H₁₄O Pto. Ebullición: 192…194 °C Densidad: 0,895 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001644 Núm. CAS: 5441-51-0 EINECS: 226-629-2 |