4-Metilciclohexanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20788.0100 8.20788.0500
8.20788.0100EA 77.1 EUR
8.20788.0100 8.20788.0500
4-Metilciclohexanona para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Metilciclohexanona
Formula: C₇H₁₂O
Pto. Ebullición: 170 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001643
Núm. CAS: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
UN: 2297
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 112.17 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (65 °C)
Flash Point 48 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)