2-Etil-1,3-ciclopentanodiona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20254.06
B20254.14
B20254.06EA
53.2
EUR
B20254.06
B20254.14
2-Etil-1,3-ciclopentanodiona ≥99%
2-Etil-1,3-ciclopentanodiona
Purity: 99%
CAS No.: 823-36-9
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 168-170°
Beilstein Reference: 1860068
MDL No.: MFCD00044191
Formula:
C₇H₁₀O₂ Pto. de fusión: 168…170 °C |
Número MDL:
MFCD00044191 Núm. CAS: 823-36-9 EINECS: 212-512-3 |