2-Metil-1,3-ciclohexanodiona 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
126590250 126591000 126592000
ACRO126590250EA 124 EUR
ACRO126590250 ACRO126591000 ACRO126592000
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona 98+%
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Pto. Ebullición: 213 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >204 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001587
Núm. CAS: 1193-55-1
EINECS: 212-153-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to pink-orange to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥204 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %