2-Metil-1,3-ciclopentanodiona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
152320250 152321000
ACRO152320250EA 132 EUR
ACRO152320250 ACRO152321000
2-Metil-1,3-ciclopentanodiona 98%
2-Metil-1,3-ciclopentanodiona
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 213 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 212…216 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001406
Núm. CAS: 765-69-5
EINECS: 212-153-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 216 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %