2-Metil-1,3-ciclohexanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11218.06
A11218.14
A11218.22
A11218.06EA
38
EUR
A11218.06
A11218.14
A11218.22
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona ≥98%
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-55-1
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 1281598
MDL No.: MFCD00001587
Formula:
C₇H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 100…102 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 204…208 °C Densidad: 1,313 g/cm³ (–150.15 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001587 Núm. CAS: 1193-55-1 EINECS: 214-773-9 |