2-Metil-1,3-ciclopentanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13936.06
A13936.14
A13936.22
A13936.06EA
53
EUR
A13936.06
A13936.14
A13936.22
2-Metil-1,3-ciclopentanodiona ≥98%
2-Metil-1,3-ciclopentanodiona
Purity: 98%
CAS No.: 765-69-5
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1237255
Formula:
C₆H₈O₂ Pto. Ebullición: 213 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 212…216 °C Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001406 Núm. CAS: 765-69-5 EINECS: 212-153-2 |