3-Metil-1,2-ciclopentanodiona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Hidroxi-3-metilciclopent-2-enona
176460100 176460500
ACRO176460100EA 52.6 EUR
ACRO176460100 ACRO176460500
3-Metil-1,2-ciclopentanodiona 99%
3-Metil-1,2-ciclopentanodiona
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 105…110 °C
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001417
Núm. CAS: 765-70-8
EINECS: 212-154-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥98.5 %