3-Metil-1,2-ciclopentanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10255.09
A10255.18
A10255.22
A10255.09EA
29.2
EUR
A10255.09
A10255.18
A10255.22
3-Metil-1,2-ciclopentanodiona ≥98%
3-Metil-1,2-ciclopentanodiona
Purity: 98+%
CAS No.: 765-70-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 2076520
Formula:
C₆H₈O₂ Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 103…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001417 Núm. CAS: 765-70-8 EINECS: 212-154-8 |