3-Metil-1,2-ciclohexanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22623.06
B22623.14
B22623.06EA
68.7
EUR
B22623.06
B22623.14
3-Metil-1,2-ciclohexanodiona ≥98%
3-Metil-1,2-ciclohexanodiona
Purity: 98+%
CAS No.: 3008-43-3
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Melting Point: 57-59°
Boiling Point: 69-72°/1mm
MDL No.: MFCD00209518
Formula:
C₇H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 69…72 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 57…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209518 Núm. CAS: 3008-43-3 EINECS: 221-122-2 |