5,5-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
116150250 116151000 116155000 116150025
ACRO116150250EA 55.9 EUR
ACRO116150250 ACRO116151000 ACRO116155000 ACRO116150025
5,5-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona 99%
5,5-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona
Formula: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Pto. Ebullición: 234 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 147…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001588
Núm. CAS: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Índice Merck: 13,03268
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
HPLC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test