5,5-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10140.14
A10140.22
A10140.36
A10140.14EA
32.3
EUR
A10140.14
A10140.22
A10140.36
5,5-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona ≥98%
5,5-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona
Purity: 98%
CAS No.: 126-81-8
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 471489
Merck Reference: 14,3242
MDL No.: MFCD00001588
Formula:
C₈H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 234 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 146…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001588 Núm. CAS: 126-81-8 EINECS: 204-804-4 Índice Merck: 14,3242 |