5-Metil-1,3-ciclohexanodiona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15280.03
A15280.06
A15280.14
A15280.03EA
49.8
EUR
A15280.03
A15280.06
A15280.14
5-Metil-1,3-ciclohexanodiona ≥98%
5-Metil-1,3-ciclohexanodiona
Purity: 98%
CAS No.: 4341-24-6
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Melting Point: 126-130°
Beilstein Reference: 1099692
Formula:
C₇H₁₀O₂ Pto. de fusión: 126…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010379 Núm. CAS: 4341-24-6 |