Ácido 1-metilciclohexanocarboxilico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Ácido 1-metilciclohexano-1-carboxilico
B21713.06
B21713.14
B21713.18
B21713.06EA
52.3
EUR
B21713.06
B21713.14
B21713.18
Ácido 1-metilciclohexanocarboxilico ≥99%
Ácido 1-metilciclohexanocarboxilico
Purity: 99%
CAS No.: 1123-25-7
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 36-39°
Boiling Point: 236°
Beilstein Reference: 1859220
MDL No.: MFCD00001463
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,2 g/mol Pto. Ebullición: 236 °C Pto. de fusión: 36…39 °C Densidad: 1,0115 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001463 Núm. CAS: 1123-25-7 EINECS: 214-371-3 |