(Clorometil)ciclopropano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cyclopropyl methyl chloride
L06986.06
L06986.14
L06986.06EA
82.2
EUR
L06986.06
L06986.14
(Clorometil)ciclopropano ≥97%
(Clorometil)ciclopropano
Purity: 97%
CAS No.: 5911-08-0
Molecular Formula: C4H7Cl
Formula Weight: 90.55
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Recognizable
Melting Point: -91°
Boiling Point: 87-89°
Beilstein Reference: 635697
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001307
Formula:
C₄H₇Cl MW: 90,55 g/mol Pto. Ebullición: 87…89 °C Pto. de fusión: –91 °C Densidad: 0,980 Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001307 Núm. CAS: 5911-08-0 EINECS: 227-632-1 UN: 1993 ADR: 3,II |