Ciclohexanometilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
L06501.06
L06501.14
L06501.06EA
43.4
EUR
L06501.06
L06501.14
Ciclohexanometilamina 98%
Cyclohexanemethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3218-02-8
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4620
Melting Point: -8°
Boiling Point: 161-163°
Beilstein Reference: 635751
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00001520
Formula:
C₇H₁₅N MW: 113,2 g/mol Pto. Ebullición: 161…163 °C Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 0,871 Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001520 Núm. CAS: 3218-02-8 EINECS: 221-741-8 UN: 2734 ADR: 8,II |