Ciclopropanmetilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclopropylmethylamine, (Cyclopropylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclopropane
258720100 258720050 258720500
ACRO258720100EA 178 EUR
ACRO258720100 ACRO258720050 ACRO258720500
Ciclopropanmetilamina 97%
Ciclopropanmetilamina
Formula: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Pto. Ebullición: 84…85 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,82 g/cm³
Pto. de inflamación: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037147
Núm. CAS: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %