Ciclopropanmetilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cyclopropylmethylamine, (Cyclopropylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclopropane
A13946.03
A13946.06
A13946.14
A13946.03EA
32.9
EUR
A13946.03
A13946.06
A13946.14
Ciclopropanmetilamina ≥98%
Ciclopropanmetilamina
Purity: 98+%
CAS No.: 2516-47-4
Molecular Formula: C4H9N
Formula Weight: 71.12
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Amine-like
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 773674
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00037147
Formula:
C₄H₉N MW: 71,12 g/mol Pto. Ebullición: 85…86 °C Densidad: 0,820 Pto. de inflamación: 2 °C (36 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037147 Núm. CAS: 2516-47-4 EINECS: 219-737-6 UN: 2733 ADR: 3,II |