4-terc-Butilciclohexilamina cis- and trans-mixture 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(tert-Butyl)cyclohexanamine
L02472.06
L02472.14
L02472.06EA
47.5
EUR
L02472.06
L02472.14
4-terc-Butilciclohexilamina cis- and trans-mixture 97%
4-terc-Butilciclohexilamina
Purity: 97%
CAS No.: 5400-88-4
Molecular Formula: C10H21N
Formula Weight: 155.29
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4662
Beilstein Reference: 1523780
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00013763
Formula:
C₁₀H₂₁N MW: 155,28 g/mol Pto. Ebullición: 202 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 18 °C Densidad: 0,870 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013763 Núm. CAS: 5400-88-4 EINECS: 226-444-7 UN: 2735 ADR: 8,III |