1-Metilciclohexanol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
126600050 126600250 126601000
ACRO126600050EA 26.4 EUR
ACRO126600050 ACRO126600250 ACRO126601000
1-Metilciclohexanol 96%
1-Metilciclohexanol
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 168 °C (752 mmHg)
Pto. de fusión: 26 °C
Densidad: 0,919 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003857
Núm. CAS: 590-67-0
EINECS: 215-963-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %