terc-Butilciclohexano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24126.14
B24126.22
B24126.14EA
69.1
EUR
B24126.14
B24126.22
terc-Butilciclohexano ≥99%
terc-Butilciclohexano
Purity: 99+%
CAS No.: 3178-22-1
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -41°
Boiling Point: 171°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001471
Formula:
C₁₀H₂₀ Pto. Ebullición: 171 °C Pto. de fusión: –41 °C Densidad: 0,830 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001471 Núm. CAS: 3178-22-1 EINECS: 221-652-4 UN: 3295 ADR: 3,III |