Etilciclohexano 99+%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

118310250 118311000
ACRO118310250EA 55.7 EUR
ACRO118310250 ACRO118311000
Etilciclohexano 99+%
Etilciclohexano
Formula: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –111 °C
Densidad: 0,78 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001523
Núm. CAS: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
UN: 3295
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4311 to 1.4331 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR