Metilciclohexano 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
126580010 126580025 126580050 126580100
ACRO126580010EA 47.4 EUR
ACRO126580010 ACRO126580025 ACRO126580050 ACRO126580100
Metilciclohexano 99%, extra puro
Metilciclohexano
Formula: C₆H₁₁CH₃
Pto. Ebullición: 101 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –126,3 °C
Densidad: 0,77 g/cm³
Pto. de inflamación: –3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001497
Núm. CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %