Metilenciclohexano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
325510010 325510050
ACRO325510010EA 54.4 EUR
ACRO325510010 ACRO325510050
Metilenciclohexano 98%
Metilenciclohexano
Formula: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Pto. Ebullición: 102…103 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –126 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: –006 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001661
Núm. CAS: 1192-37-6
EINECS: 203-624-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06074
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %