Metilciclohexano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
31861.22
31861.36
31861.22EA
67.8
EUR
31861.22
31861.36
Metilciclohexano ≥99%
Metilciclohexano
Purity: 99+%
CAS No.: 108-87-2
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -4°(-25°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.771
Refractive Index: 1.4230
Appearance: Colourless
Melting Point: -126°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 505972
Merck Reference: 14,6047
UN No.: 2296
MDL No.: MFCD00001497
Formula:
C₆H₁₁CH₃ Pto. Ebullición: 101 °C Pto. de fusión: –126 °C Densidad: 0,771 Pto. de inflamación: –4 °C (–25 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001497 Núm. CAS: 108-87-2 EINECS: 203-624-3 UN: 2296 ADR: 3,II Índice Merck: 14,6047 |