Metilciclohexano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06147.0100 8.06147.1000 8.06147.2500 8.06147.9155 8.06147.6010
8.06147.0100EA 36.7 EUR
8.06147.0100 8.06147.1000 8.06147.2500 8.06147.9155 8.06147.6010
Metilciclohexano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Metilciclohexano
Formula: C₆H₁₁CH₃
Pto. Ebullición: 101 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –126 °C
Densidad: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001497
Núm. CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point -126 °C
Molar Mass 98.19 g/mol
Boiling Point 100.9 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 48 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Explosion Limit 1.1 - 6.7 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Hill Formula C7H14
Chemical Formula C6H11CH3