Metilciclohexano ≥99%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
25505.366EA 190 EUR
25505.366 25505.468
Metilciclohexano ≥99%, TECHNICAL
Metilciclohexano
Formula: C₆H₁₁CH₃
Pto. Ebullición: 101 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –126 °C
Densidad: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001497
Núm. CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Water Max. 50 ppm