Metilciclohexano, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ100
66294-5ML 66294-1ML
66294-5MLEA 233 EUR
66294-5ML 66294-1ML
Metilciclohexano, Supelco®
Metilciclohexano
Formula: C₆H₁₁CH₃
MW: 98.19 g/mol
Pto. Ebullición: 101
Pto. de fusión: –126 °C
Densidad: 0.7693 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001497
Núm. CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d409577fd10d1f08ee07c24eff2be1549df50861&vid=2d2cbfa431ed3c88b1fac8e2c2a0ff156675b3e5&prid=web&clid=SAPDAM