Metilciclopentano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
345245000 345240250 345240025
ACRO345245000EA 163 EUR
ACRO345245000 ACRO345240250 ACRO345240025
Metilciclopentano 95%
Metilciclopentano
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 71 °C
Pto. de fusión: –142,4 °C
Densidad: 0,748 g/cm³
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001382
Núm. CAS: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %