Metilciclopentano, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
66490-10ML 66490-50ML
66490-10MLEA 204 EUR
66490-10ML 66490-50ML
Metilciclopentano, Supelco®
Metilciclopentano
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 71,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –142 °C
Densidad: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001382
Núm. CAS: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e3c51a409b5a8aa806b4f63abf84367e1dd8be&vid=93336b4a275aa301959c1aa44a582ee3caebfb16&prid=web&clid=SAPDAM