Pentilciclohexano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B21326.04
B21326.09
B21326.04EA
55.1
EUR
B21326.04
B21326.09
Pentilciclohexano ≥98%
Pentilciclohexano
Purity: 98%
CAS No.: 4292-92-6
Molecular Formula: C11H22
Formula Weight: 154.30
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4445
Odour: Mild
Melting Point: -58°
Boiling Point: 202°
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00019402
Formula:
C₁₁H₂₂ Pto. Ebullición: 202 °C Pto. de fusión: –58 °C Densidad: 0,800 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019402 Núm. CAS: 4292-92-6 EINECS: 224-296-8 UN: 3082 ADR: 9,III |