Biciclohexilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
402211000 402210250
ACRO402211000EA 216 EUR
ACRO402211000 ACRO402210250
Biciclohexilo 99%
Biciclohexilo
Formula: C₁₂H₂₂
Pto. Ebullición: 227 °C
Pto. de fusión: 3…4 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003815
Núm. CAS: 92-51-3
EINECS: 202-161-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %