Tetraclorociclopropeno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
420190050 420190250
ACRO420190050EA 162 EUR
ACRO420190050 ACRO420190250
Tetraclorociclopropeno 98%
Tetraclorociclopropeno
Formula: C₃Cl₄
MW: 177.84 g/mol
Pto. Ebullición: 125…130 °C
Densidad: 1.45
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 6262-42-6
EINECS: 228-418-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5063 to 1.5083 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g