Ciclohepteno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
304260050 304260250
ACRO304260050EA 118 EUR
ACRO304260050 ACRO304260250
Ciclohepteno 95%
Ciclohepteno
Formula: C₇H₁₂
Pto. Ebullición: 114,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 0,82 g/cm³
Pto. de inflamación: –006 °C
Número MDL: MFCD00004156
Núm. CAS: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % BHT