Ciclohepteno 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
H29062.14
H29062.06
H29062.14EA
364
EUR
H29062.14
H29062.06
Ciclohepteno 96% estabilizado
Ciclohepteno
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 96%
CAS No.: 628-92-2
Molecular Formula: C7H12
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.458
Boiling Point: 112-115°
UN No.: 2242
MDL No.: MFCD00004156
Formula:
C₇H₁₂ MW: 96,17 g/mol Pto. Ebullición: 112…115 °C Pto. de fusión: –56 °C Densidad: 0,833 Pto. de inflamación: –7 °C (19 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004156 Núm. CAS: 628-92-2 EINECS: 211-060-4 UN: 2242 ADR: 3,II |