Ciclohexeno 99% estabilizado, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
154840010 154840025 154845000 154840100
ACRO154840010EA 73.6 EUR
ACRO154840010 ACRO154840025 ACRO154845000 ACRO154840100
Ciclohexeno 99% estabilizado, puro
Ciclohexeno
Formula: C₆H₁₀
Pto. Ebullición: 83 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –104 °C
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001539
Núm. CAS: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,02756
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 2-tert-Butyl-4-methylphenol