Ciclopenteno 95+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
295905000 295900025 295901000
ACRO295905000EA 171 EUR
ACRO295905000 ACRO295900025 ACRO295901000
Ciclopenteno 95+%
Ciclopenteno
Formula: C₅H₈
Pto. Ebullición: 44 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –135 °C
Densidad: 0,774 g/cm³
Pto. de inflamación: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001394
Núm. CAS: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %