Ciclopenteno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 142-29-0
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Flash Point: -29°(-20°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.773
Refractive Index: 1.4225
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-45°
Beilstein Reference: 635707
UN No.: 2246
MDL No.: MFCD00001394
Formula:
C₅H₈ Pto. Ebullición: 44…45 °C Pto. de fusión: –135 °C Densidad: 0,773 Pto. de inflamación: –29 °C (–20 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001394 Núm. CAS: 142-29-0 EINECS: 205-532-9 UN: 2246 ADR: 3,II |