Ciclopenteno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A11027.AE
A11027.AP
A11027.AEEA
48.9
EUR
A11027.AE
A11027.AP
Ciclopenteno ≥97%
Ciclopenteno
Purity: 97%
CAS No.: 142-29-0
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -29°(-20°F)
Refractive Index: 1.4225
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-45°
Beilstein Reference: 635707
UN No.: 2246
MDL No.: MFCD00001394
Formula:
C₅H₈ MW: 68,12 g/mol Pto. Ebullición: 44…45 °C Pto. de fusión: –135 °C Densidad: 0,773 Pto. de inflamación: –29 °C (–20 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001394 Núm. CAS: 142-29-0 EINECS: 205-532-9 UN: 2246 ADR: 3,II |