cis-Cicloocteno 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with IRGANOX 1076
A13477.AD
A13477.AE
A13477.AK
A13477.AP
A13477.ADEA
38.8
EUR
A13477.AD
A13477.AE
A13477.AK
A13477.AP
cis-Cicloocteno 95% estabilizado
cis-Cicloocteno
Stabilized
Purity: 95%
CAS No.: 931-87-3
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4700
Odour: Recognizable
Melting Point: -16°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1280166
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001753
Formula:
C₈H₁₄ Pto. Ebullición: 145…146 °C Pto. de fusión: –16 °C Densidad: 0,848 Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001753 Núm. CAS: 931-87-3 EINECS: 213-243-4 UN: 3295 ADR: 3,III |