1-Metilciclohexeno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L15014.06
L15014.14
L15014.06EA
32
EUR
L15014.06
L15014.14
1-Metilciclohexeno 96%
1-Metilciclohexeno
Purity: 96%
CAS No.: 591-49-1
Molecular Formula: C7H12
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 108-112°
Beilstein Reference: 1304483
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001548
Formula:
C₇H₁₂ Pto. Ebullición: 108…112 °C Pto. de fusión: –120,4 °C Densidad: 0,810 Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001548 Núm. CAS: 591-49-1 EINECS: 209-718-0 UN: 3295 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...