1-Metilciclopenteno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18816.14
A18816.06
A18816.22
A18816.14EA
217
EUR
A18816.14
A18816.06
A18816.22
1-Metilciclopenteno ≥98%
1-Metilciclopenteno
Purity: 98%
CAS No.: 693-89-0
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: -142°
Boiling Point: 73-75°
Beilstein Reference: 1900640
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001397
Formula:
C₆H₁₀ Pto. Ebullición: 73…75 °C Pto. de fusión: –142 °C Densidad: 0,779 Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001397 Núm. CAS: 693-89-0 EINECS: 211-762-0 UN: 3295 ADR: 3,II |