1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
159610250 159611000
ACRO159610250EA 80.9 EUR
ACRO159610250 ACRO159611000
1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno 98%
1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Pto. Ebullición: 95…98 °C (7,5 mmHg)
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005554
Núm. CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %