1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
A13437.06
A13437.14
A13437.22
A13437.06EA
26.7
EUR
A13437.06
A13437.14
A13437.22
1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno ≥98%
1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno
Purity: 98%
CAS No.: 3001-72-7
Molecular Formula: C7H12N2
Formula Weight: 124.19
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 95-98°/7mm
Beilstein Reference: 2417
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00005554
Formula:
C₇H₁₂N₂ MW: 124,19 g/mol Pto. Ebullición: 95…98 °C (7 mmHg) Densidad: 1,042 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005554 Núm. CAS: 3001-72-7 EINECS: 221-087-3 UN: 3267 ADR: 8,II |