1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03603.0025 8.03603.0100
8.03603.0025EA 69.7 EUR
8.03603.0025 8.03603.0100
1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,5-Diazobiciclo[4.3.0]-5-noneno
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (20 hPa)
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005554
Núm. CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 124.18 g/mol
Boiling Point 110 °C (20 hPa)
Flash Point 94 °C
Refractive Index 1.519 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)