1,4-Dioxano 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
167800025 167805000 167800010
ACRO167800025EA 491 EUR
ACRO167800025 ACRO167805000 ACRO167800010
1,4-Dioxano 99+% para espectroscopia
1,4-Dioxano
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 101 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 1,034 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %