1,4-Dioxano, anhidro ≥99.8%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Dioxa-ciclohexano, 1,4-Dietileno dióxido, p-Dioxano, Éter etílico del glicol
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
43821.AE
43821.K2
43821.M1
43821.AEEA
76.1
EUR
43821.AE
43821.K2
43821.M1
1,4-Dioxano, anhidro ≥99.8%
1,4-Dioxano
Purity: 99.8%
CAS No.: 123-91-1
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.034
Refractive Index: 1.4220
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Ether-like
Melting Point: 11.8°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 102551
Merck Reference: 14,3300
UN No.: 1165
MDL No.: MFCD00006571
Formula:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Pto. Ebullición: 100…102 °C Pto. de fusión: 11.8 Densidad: 1.034 Pto. de inflamación: 12 °C (54 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006571 Núm. CAS: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3 II Índice Merck: 14,3300 |