1,4-Dioxano ≥99.5%, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dioxa-ciclohexano, 1,4-Dietileno dióxido, p-Dioxano, Éter etílico del glicol
34857-1L 34857-2.5L 34857-4X2.5L
34857-1LEA 0 EUR
34857-1L 34857-2.5L 34857-4X2.5L
1,4-Dioxano ≥99.5%, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
1,4-Dioxano
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 102551
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 22.5 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Vapor Density 3 (vs air)
Purity (GC) Min. 99.50 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 295 nm Max. 0.01
Absorbance at 270 nm Max. 0.10
Absorbance at 250 nm Max. 0.20
Absorbance at 235 nm Max. 0.50
Absorbance at 220 nm Max. 0.70
Transmittance from 220 nm Min. 20 %
Transmittance from 270 nm Min. 80 %
Transmittance from 300 nm Min. 98 %
Vapor Pressure 27 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 356 °F
Explosion Limit 22 %