1,4-Dioxano estabilizado, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dioxa-ciclohexano, 1,4-Dietileno dióxido, p-Dioxano, Éter etílico del glicol
Estabilización: 25 ppm estabilizado con BHT/Ionol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03115.1000 1.03115.2500 1.03115.6025 1.03115.9191
1.03115.1000EA 131 EUR
1.03115.1000 1.03115.2500 1.03115.6025 1.03115.9191
1,4-Dioxano estabilizado, EMPLURA®, Supelco®
1,4-Dioxano
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 101.1
Pto. de fusión: 11.8
Densidad: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM