1,4-Dioxano Stabilised, EMSURE® ISO, ACS analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dioxa-ciclohexano, 1,4-Dietileno dióxido, p-Dioxano, Éter etílico del glicol
Estabilización: 25 ppm BHT
MQ300
1.09671.0250 1.09671.1000 1.09671.2500 1.09671.6025
1.09671.0250EA 63.5 EUR
1.09671.0250 1.09671.1000 1.09671.2500 1.09671.6025
1,4-Dioxano Stabilised, EMSURE® ISO, ACS analysis_for, Supelco®
1,4-Dioxano
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 101.1
Pto. de fusión: 11.8
Densidad: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3
Índice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 12 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 101.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 1.7 - 25.2 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Evaporation number 7.3